产品名称
丽春红S染液(零售包装) 溶液, BioReagent, suitable (for use in cellulose acetate electrophoresis), 0.1 % (w/v) in 5% acetic acid
描述
for protein analysis
质量水平
产品线
BioReagent
表单
liquid
浓度
0.1 % (w/v) in 5% acetic acid
技术
western blot: suitable
密度
1.01 g/cm3 at 20 °C
适用性
suitable (for use in cellulose acetate electrophoresis)
suitable for electrophoresis
应用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
储存温度
room temp
SMILES字符串
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Oc1c(\N=N\c2ccc(cc2S([O-])(=O)=O)\N=N\c3ccc(cc3)S([O-])(=O)=O)c4ccc(cc4cc1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C22H16N4O13S4.4Na/c27-22-20(43(37,38)39)10-12-9-16(41(31,32)33)6-7-17(12)21(22)26-25-18-8-3-14(11-19(18)42(34,35)36)24-23-13-1-4-15(5-2-13)40(28,29)30;;;;/h1-11,27H,(H,28,29,30)(H,31,32,33)(H,34,35,36)(H,37,38,39);;;;/q;4*+1/p-4/b24-23+,26-25+;;;;
InChI key
KQHKSGRIBYJYFX-WNDMICSESA-J
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
expression in Labeo rohita fingerlings
商品
为满足蛋白分析的多样化需求,Sigma提供多种蛋白质可视化(染色)试剂。EZBlue™和ProteoSilver™专为蛋白质组学而设计,即使在传统的PAGE形式中依然表现出色。
Sigma offers EZBlue™ and ProteoSilver™ reagents for protein visualization, suitable for proteomics and traditional PAGE formats.
实验方案
带有用于不同印迹过程工作流程步骤的Western blot实验方法,描述了蛋白从SDS聚丙烯酰胺凝胶(SDS-PAGE)到硝酸纤维素膜(NC膜)的电泳转移。也称为免疫印迹实验方法。
Western blot protocol details protein transfer from gels to nitrocellulose, crucial for immunoblotting procedures in research.