About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H11NO3 · HCl
CAS Number:
分子量:
205.64
Beilstein:
3632435
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352205
eCl@ss:
34058008
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.55
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
技術
HPLC: suitable
顏色
white to off-white
mp
214-215 °C (lit.)
SMILES 字串
Cl[H].Cc1ncc(CO)c(CO)c1O
InChI
1S/C8H11NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,10-12H,3-4H2,1H3;1H
InChI 密鑰
ZUFQODAHGAHPFQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
盐酸吡哆醇已用于:
  • 用作基础培养基中的维生素补充剂,培养摩加夫芽胞杆菌(Bacillus mojavensis)和枯草芽孢杆菌(Bacillus subtilis )菌株
  • 用作预处理培养基/MS盐中的补充剂,以启动白咖啡(Coffea canephora )种子的体细胞胚胎发生诱导
  • 仔猪口服给药,以研究其 对同型半胱氨酸血症进程的影响
生化/生理作用
吡哆醇/维生素 B6 在神经、免疫和内分泌系统中具有关键作用,还参与蛋白质、脂质和碳水化合物的代谢过程。缺乏吡哆醇可能导致抽搐和癫痫性脑病,并导致婴儿畸形。
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)