Merck
PHR1233
生物素
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
D-生物素, Bios II, 维生素B7, 维生素H, 辅酶 R
登录并加购,请在购物车里查看协议价、货期和发货地。
选择规格
变更视图
关于此项目
经验公式(希尔记法):
C10H16N2O3S
化学文摘社编号:
分子量:
244.31
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-399-3
Beilstein/REAXYS Number:
86838
MDL number:
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
Quality Segment
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
agency
traceable to Ph. Eur. B1116000, traceable to USP 1071508
API family
biotin
CofA
current certificate can be downloaded
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
231-233 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(O)=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C10H16N2O3S/c13-8(14)4-2-1-3-7-9-6(5-16-7)11-10(15)12-9/h6-7,9H,1-5H2,(H,13,14)(H2,11,12,15)/t6-,7-,9-/m0/s1
InChI key
YBJHBAHKTGYVGT-ZKWXMUAHSA-N
General description
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
生物素是一种水溶性维生素,是氨基酸和碳水化合物代谢所必需的。它参与嘌呤核苷酸的从头合成,并在基因表达和DNA复制中发挥作用。
Application
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
生物素可作为药物参考标准品,通过生物传感系统和色谱技术对药物制剂中的分析物进行测定。
Analysis Note
These secondary standards offer multi-traceability to the US and EP primary standards, where they are available.
Other Notes
要查看该材料的分析证书示例,请在下面的栏位中输入 LRAC0265。这只是一个示例证书,可能不是您收到的批次。
该认证参考物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在分析证书上找到。
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 生物素
存储类别
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)