跳转至内容
PHR1786
硫酸软骨素钠 CRM
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
硫酸软骨素 钠盐
登录并加购,请在购物车里查看协议价、货期和发货地。
选择规格
变更视图
关于此项目
化学文摘社编号:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
Quality Segment
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
agency
traceable to Ph. Eur. Y0000280, traceable to USP 1133570
API family
chondroitin sulfate
form
solid
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
pkg of 500 mg
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
pharmaceutical
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(O[C@H]1O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]1O)O[C@@H]2O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)C(=O)O)NC(=O)C)O)O
InChI
1S/C13H21NO15S/c1-2(15)14-3-8(7(19)13(28-11(3)22)29-30(23,24)25)26-12-6(18)4(16)5(17)9(27-12)10(20)21/h3-9,11-13,16-19,22H,1H3,(H,14,15)(H,20,21)(H,23,24,25)/t3-,4+,5+,6-,7-,8-,9+,11-,12-,13-/m1/s1
InChI key
KXKPYJOVDUMHGS-OSRGNVMNSA-N
General description
药物二级标准品CRM,为制药行业QC实验室及生产质量控制和研发,提供了一种方便、高性价比且符合相关法规的替代方案。硫酸软骨素钠是硫酸化线性糖胺聚糖的钠盐,来源于健康的食用家养动物牛、猪或禽类的软骨。主要由N-乙酰软骨糖胺(2-乙酰氨基-2-脱氧-β-d-半乳吡喃糖)的硫酸酯和D-葡萄糖醛酸的共聚物组成。
Application
硫酸软骨素钠可作为药物二级参考标准品,通过体积排阻和离子对高效液相色谱(HPLC)方法测定药物制剂中的分析物。
Analysis Note
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
Other Notes
本认证参考材料是根据ISO 17034ISO/IEC 17025生产和认证的。所有关于客户关系管理的信息都可以在分析证书上找到。
要查看该材料的分析证书示例,请在下面的文档栏中输入LRAC0285。这只是一个示例证书,可能不是您收到的批次。
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 硫酸软骨素钠 CRM
存储类别
11 - Combustible Solids
怎么回事?
WGK 2
闪点 (F)
Not applicable
闪点 (°C)
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)