Merck
PPB006
Phosphate buffered saline
powder, pH 7.4, pHast Pack
别名:
PBS
登录并加购,请在购物车里查看协议价、货期和发货地。
选择规格
变更视图
关于此项目
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.21
MDL number:
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
产品名称
Phosphate buffered saline, pH 7.4, pHast Pack, powder
product line
pHast Pack
form
powder
storage condition
(Tightly closed. Dry)
impurities
<5—2 ppm Heavy metals (Lead)
color
white
pH
7.4
solubility
soluble, clear, colorless
cation traces
Fe: <10 ppm
foreign activity
DNAse, none detected, Nickase, none detected, Protease, none detected, RNAse, none detected
storage temp.
room temp
General description
磷酸盐缓冲盐水或PBS,pH 7.4是分子生物学中常用的生物缓冲液。1X工作溶液通常用于细胞培养和电泳测定,以洗去非粘附细胞或任何未结合的生物分子。PBS是低渗透的,如果长时间放置,可能会对细胞有害,导致肿胀并导致细胞溶解。
Application
磷酸盐缓冲盐水通常用于以下用途的洗涤溶液:
  • 酶联免疫吸附法
  • 蛋白质印迹和其他蛋白质应用
  • 细胞培养(推荐无菌过滤)
  • 细胞的再悬浮和超声处理
  • 免疫组化
Features and Benefits
  • 使用我们的即用配方节省时间
  • 无需计算、测量和调节pH
  • 再现性质量可靠
  • 适用于细胞培养和电泳
  • 生物测试:不含DNase、RNase、Protase和Nickase
  • 化学试验:铁≤10 ppm,铅≤5 ppm
Packaging
箔袋
Preparation Note
室温储存。产品可能会自然结块,但在使用前可能会在包装袋内容易破碎。
当将一个小袋的内容物溶于500mL蒸馏水或去离子水中时,将在25℃下产生1X溶液,其中包含10mM Na2HPO4,1.8 mM KH2PO4,138mM NaCl,2.7 mM KCl,pH 7.4。经认证不含DNAse、RNAse、蛋白酶和切口酶。经认证可用于细胞培养。
Other Notes
如需了解生化试剂系列的更多信息,请填写此表
Legal Information
pHast Pack is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phosphate buffered saline
存储类别
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)