QC1052
Supelco
Trace Metals 2-WP
certified reference material
NACRES:
NA.24
质量水平
300
等级
certified reference material
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 20 mL
manufacturer/tradename
RTC QCI-034-2
浓度
in 5% HNO3
应用
AAS: suitable
ICP: suitable
特色行业
Environmental
格式
matrix material
一般描述
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
其他说明
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
分析物
说明
    Antimony
    Barium
    Boron
    Molybdenum
    Silver
    Strontium
    Thallium
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
RIDADR
UN 3264 8 / PGIII
WGK Germany
WGK 3
闪点(F)
Not applicable
闪点(C)
Not applicable
分析证书
原产地证书 (CofO)
联系技术服务部门
社交媒体
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
科研、开发、生产。
作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。
© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。
未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。