Product Name
p-甲苯磺酸 一水合物, ReagentPlus®, ≥98%
蒸汽密度
5.9 (vs air)
5.9 (vs air)
品質等級
產品線
ReagentPlus®
化驗
≥98%
形狀
solid
mp
103-106 °C ((lit.))
103-106 °C (lit.)
官能基
tosylate
SMILES 字串
[H]O[H].Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
[1S/C7H8O3S.H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1H2]
1S/C7H8O3S.H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1H2
InChI 密鑰
[KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N]
KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
在温和条件下,p -甲苯磺酸一水合物可作为 Friedel-Crafts 催化剂的更好替代品,用于芳香核与活化的烷基卤化物、烯烃或甲苯磺酸盐的烷基化反应。
法律資訊
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges