Merck
T59307
Sigma-Aldrich
硼酸三乙酯
99%
别名:
三乙氧基硼烷, 三乙氧硼, 硼酸三乙酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C2H5O)3B
CAS号:
分子量:
145.99
Beilstein:
1699052
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
蒸汽密度
5.04 (vs air)
品質等級
化驗
99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.374 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
密度
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOB(OCC)OCC
InChI
1S/C6H15BO3/c1-4-8-7(9-5-2)10-6-3/h4-6H2,1-3H3
InChI 密鑰
AJSTXXYNEIHPMD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
硼酸三乙酯可用作合成硼磷酸锂、氧化铝硼硅酸盐陶瓷纳米纤维和硼掺杂单壁碳纳米管的硼源。[74}
硼酸三乙酯可用作合成硼磷酸锂、氧化铝硼硅酸盐陶瓷纳米纤维和硼掺杂单壁碳纳米管的硼源。
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
51.8 °F - closed cup
閃點(°C)
11 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Sol-gel lithium borophosphates.
Ali AF, et al.
Journal of Materials Research, 14(4), 1510-1515 (1999)
Production and characterization of boron-doped single wall carbon nanotubes.
Monteiro F H
The Journal of Physical Chemistry, 116(5), 3281-3285 (2012)
Sol-gel lithium borophosphates
Ali A F
J. Mater. Sci., 14(4), 1510-1515 (1999)
Production and characterization of boron-doped single wall carbon nanotubes.
Monteiro FH, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 116(5), 3281-3285 (2012)
Electrospinning and characterization of alumina borosilicate ceramic nanofibres.
Tanriverdi S, et al.
Materials Science-Poland, 25(4), 957-968 (2007)