Merck
179973
丙酮
Laboratory Reagent, ≥99.5%
登录并加购,请在购物车里查看协议价、货期和发货地。
选择规格
变更视图
关于此项目
线性分子式:
CH3COCH3
化学文摘社编号:
分子量:
58.08
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39021201
UNSPSC Code:
12352115
EC Number:
200-662-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
635680
Assay:
≥99.5%
Grade:
Laboratory Reagent
Bp:
56 °C/760 mmHg (lit.)
Vapor pressure:
184 mmHg ( 20 °C)
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
grade
Laboratory Reagent
Quality Segment
vapor density
2 (vs air)
vapor pressure
184 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.5%
form
liquid
expl. lim.
13.2 %
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.5% water
evapn. residue
≤0.002%
refractive index
n20/D 1.359 (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L)
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
SMILES string
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
InChI key
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
General description
丙酮是极性有机溶剂。 在混合 TiO 2 -稀土氧化物存在下可发生光催化氧化。
Application
丙酮在 Mg-Al 层状双氢氧化物 (LDH) 作为催化剂,Cl - 和/或 CO 3 2- 作为补偿阴离子的存在下发生醛化反应,得到二丙酮醇和异亚丙基丙酮作为主要产物。在二肽催化剂存在下,其与各种靛红的对映选择性羟醛缩合形成 1-烷基 3-(2-氧丙基)-3-羟基吲哚-2-酮。丙酮水溶液可用作高锰酸钾氧化炔烃为 1,2-二酮的介质。
丙酮的发光强度取决于溶液组分。丙酮吸收UV光,导致丙酮光分解和放射性产物。
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 丙酮
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
存储类别
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
1.4 °F - closed cup
flash_point_c
-17.0 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)