Merck
205559
偏钒酸铵
99%
别名:
钒酸铵 (V)
登录并加购,请在购物车里查看协议价、货期和发货地。
选择规格
变更视图
关于此项目
线性分子式:
NH4VO3
化学文摘社编号:
分子量:
116.98
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
38180409
UNSPSC Code:
12352300
NACRES:
NA.55
EC Number:
232-261-3
MDL number:
Assay:
99%
Form:
powder, crystals or granules
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
Quality Segment
assay
99%
form
powder, crystals or granules
pH
7 (20 °C, 5.1 g/L)
density
2.32 g/cm3 at 25 °C (lit.)
SMILES string
N.O[V](=O)=O
InChI
1S/H3N.H2O.2O.V/h1H3;1H2;;;/q;;;;+1/p-1
InChI key
YBVKNHXQSRDWAA-UHFFFAOYSA-M
Application
偏钒酸铵可用于以下研究:
  • 制备各种2-取代芳基苯并咪唑衍生物。
  • 合成钒氧化物(V)配合物。
  • 制备钒氧化物改性二氧化钛(V2O5/TiO2)光催化剂。
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 偏钒酸铵
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1 Inhalation
target_organs
Respiratory Tract
存储类别
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)