登录 查看组织和合同定价。
选择尺寸
变更视图
关于此项目
线性分子式:
CuSO4 · 5H2O
化学文摘社编号:
分子量:
249.69
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
231-847-6
MDL number:
Assay:
≥98.0%, 98.0-102.0% (ACS specification)
Grade:
ACS reagent
Form:
crystals
grade
ACS reagent
Quality Level
vapor pressure
7.3 mmHg ( 25 °C)
assay
≥98.0%, 98.0-102.0% (ACS specification)
form
crystals
reaction suitability
reaction type: click chemistry, reagent type: catalyst
core: copper
pH
3.5-4.5 (20 °C, 50 g/L)
mp
110 °C (dec.) (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%
cation traces
Ca: ≤0.005%, Fe: ≤0.003%, K: ≤0.01%, Na: ≤0.02%, Ni: ≤0.005%
SMILES string
O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cu.H2O4S.5H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q+2;;;;;;/p-2
InChI key
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
General description
五水硫酸铜(II)是一种常用的路易斯酸催化剂,用于促进酸催化的有机转化。它也可与其他混合氧化剂共同组成有效的氧化还原催化剂。
Application
五水硫酸铜(II)可用作催化剂:
还可以用作模板,以乙烯基吡啶和甲基丙烯酸为功能单体合成铜(II)离子印迹聚合物。该聚合物用于通过火焰原子吸收光谱法定量 Cu2+ 离子。
- 在乙酸酐环境下,进行醇和酚的乙酰化反应。
- 通过酰胺与炔基溴的分子内偶联合成多种酰胺。
还可以用作模板,以乙烯基吡啶和甲基丙烯酸为功能单体合成铜(II)离子印迹聚合物。该聚合物用于通过火焰原子吸收光谱法定量 Cu2+ 离子。
Features and Benefits
CuSO4.5H2O 是一种经济、安全的催化剂,可用于各种有机转化。它也可以回收并在另一个反应中重复使用。
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 硫酸铜 五水合物
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
存储类别
11 - Combustible Solids
Copper (II) Sulfate.
Hoffman RV, et al.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2001)
Copper (II) sulfate pentahydrate (CuSO4. 5H2O): a green catalyst for solventless acetylation of alcohols and phenols with acetic anhydride.
Heravi MM, et al.
Journal of the Brazilian Chemical Society, 17(5), 1045-1047 (2006)
Xuan Ming et al.
Cell research, 30(11), 980-996 (2020-06-26)
Mitotic inheritance of the DNA methylome is a challenging task for the maintenance of cell identity. Whether DNA methylation pattern in different genomic contexts can all be faithfully maintained is an open question. A replication-coupled DNA methylation maintenance model was