Merck
31263
Sigma-Aldrich
硝酸钾
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
KNO3
CAS Number:
分子量:
101.10
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NB.24
等級
ACS reagent
puriss. p.a.
agency
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
化驗
≥99%
形狀
crystalline
雜質
≤0.001% ammonium (NH4)
≤0.005% water insolubles
pH值
5.5-7.5 (20 °C, 5%)
mp
334 °C (lit.)
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
iodate (IO3-): ≤5 mg/kg
nitrite (NO2-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
正離子痕跡
Ca: ≤10 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
Mg: ≤20 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
SMILES 字串
[K+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI 密鑰
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
硝酸钾(KNO3)是一种水溶性无机盐,通常用作硝离子的来源。它也被用作各种有机转化的助催化剂。
應用
硝酸钾可用于以下反应:      
  • 以 KNO3/Al2O3 为碱型多相催化剂,通过酯交换反应生产生物柴油。
  • KNO3/Br2 催化体系用于硫化物和醇类的有氧氧化。
象形圖
Flame over circle
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Ox. Sol. 3
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)