About This Item
线性分子式:
HCON(CH3)2
CAS Number:
分子量:
73.09
Beilstein:
605365
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352111
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
Bp:
152-154 °C
153 °C (lit.)
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
等級
ACS reagent
puriss. p.a.
品質等級
agency
reag. Ph. Eur.
蒸汽密度
2.5 (vs air)
蒸汽壓力
2.7 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99.8% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
833 °F
expl. lim.
15.2 %
技術
GC/GC: suitable
雜質
≤0.003% free acid (as CH3COOH)
≤0.005% free alkali (as NH3)
≤0.005% non-volatile matter
≤0.1% water (Karl Fischer)
顏色
APHA: ≤15
折射率
n20/D 1.4290-1.4310
n20/D 1.430 (lit.)
pH值
7 (20 °C, 200 g/L)
bp
152-154 °C
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
密度
0.948-0.950 g/mL at 20 °C
0.944 g/mL (lit.)
正離子痕跡
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≥0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤1 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES 字串
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
InChI 密鑰
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
N,N -二甲基甲酰胺 (DMF) 通常用作各种有机反应的溶剂。DMF 是从植物组织中分离叶绿素的有效溶剂。它是有机合成中广泛使用的试剂。它在溶剂、脱水剂、还原剂、催化剂等多种反应中起作用。它是合成以 O,-CO,-NMe 2 ,-CONMe 2 ,-Me,-CHO 为官能团的化合物的多功能构件。
應用
N,N -二甲基甲酰胺 (DMF) 可用作以下研究的溶剂:
  • 黄瓜子叶完整组织中提取含叶绿素的色素。
  • 从单细胞海藻细胞培养物中分离叶绿素 a 。4
  • 作为还原剂和溶剂制备 Au@Ag 核壳纳米晶体。
多种疏水性有机化合物的溶剂。
包裝
PE瓶也有2.5 L
其他說明
货号为33120-4X2.5L-M 的产品即将停产。请订购33120-2.5L-M单瓶装,因为其物理参数与上述产品本质相同。
货号33120-4X2.5L-R的产品即将停产。请订购33120-2.5L-R单瓶装,因为其具体参数与上述产品本质相同。
货号33120-6X1L-M的产品即将停产。请订购33120-1L-M单瓶装,因为其物理参数与上述产品本质相同。
货号33120-6X1L-R的产品即将停产。请订购33120-1L-R单瓶装,因为其具体参数与上述产品本质相同。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
135.5 °F - closed cup
閃點(°C)
57.5 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)