Merck
所有图片(4)
360570
Sigma-Aldrich
吡啶
ACS reagent, ≥99.0%
Empirical Formula (Hill Notation):
C5H5N
CAS号:
分子量:
79.10
Beilstein:
103233
EC 号:
MDL编号:
PubChem化学物质编号:
质量水平
200
等级
ACS reagent
蒸汽密度
2.72 (vs air)
蒸汽压
10 mmHg ( 13.2 °C)
20 mmHg ( 25 °C)
测定
≥99.0%
形式
liquid
自燃温度
899 °F
expl. lim.
12.4 %
杂质
Reducing substances, passes test
≤0.002% NH3
0.1% water
蒸发残留物
≤0.002%
折射率
n20/D 1.509 (lit.)
pH值(酸碱度)
8.5 (25 °C, 15.82 g/L)
bp
115 °C (lit.)
mp
−42 °C (lit.)
溶解性
water: soluble
密度
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
痕量阳离子
Cu: ≤5 ppm
SMILES string
C1=CN=CC=C1
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H
InChI key
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
相关类别
一般描述
吡啶(Pyr)是一种含氮六元杂环化合物,通常用作碱。这是一种无色的液体,有鱼腥味。吡啶部分作为主要成分存在于许多化合物中,如吡啶核苷酸、吡啶生物碱、吡啶基聚合物和含吡啶的大环。它应用广泛,例如作为溶剂、催化剂和合成中间体。对吡啶的红外光谱、拉曼光谱和紫外光谱进行了分析,所得值用于计算其热力学性质。对光降解和细菌降解Pyr进行了研究。
应用
吡啶可用于以下物质的合成:
  • 与卤化钴(II)配合物
  • 吡啶-d5,吡啶的氘化形式
  • 离子液体基质(ILM)
包装
100, 500 mL in glass bottle
1, 2.5, 4×4 L in glass bottle
18 L in steel drum
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(F)
68.0 °F - closed cup
闪点(C)
20 °C - closed cup
分析证书
请输入批号搜索分析证书(COA)。
原产地证书 (CofO)
请输入批号搜索原产地证书(COO)。
Cyclostellettamines AF, pyridine alkaloids which inhibit binding of methyl quinuclidinyl benzilate (QNB) to muscarinic acetylcholine receptors, from the marine sponge, Stelletta maxima.
Fusetani N, et al.
Tetrahedron Letters, 35(23), 3967-3970 (1994)
The vibrational spectrum of pyridine and the thermodynamic properties of pyridine vapors.
Kline Jr CH and Turkevich J.
J. Chem. Phys. , 12(7), 300-309 (1944)
Nickel (II) and copper (II) complexes with pyridine-containing macrocycles bearing an aminopropyl pendant arm: synthesis, characterization, and modifications of the pendant amino group.
Herrera AM, et al.
Dalton Transactions, 5, 846-856 (2003)
Pyridine coenzymes of subcellular tissue fractions.
Jacobson KB and Kaplan NO.
The Journal of Biological Chemistry, 226(2), 603-613 (1957)
The thermal decomposition of metal complexes-III: The decomposition of some pyridine and substituted-pyridine complexes of cobalt (II) halides.
Allan JR, et al.
J. Inorg. Nucl. Chem., 26(11), 1895-1902 (1964)