About This Item
经验公式(希尔记法):
HNO3
CAS Number:
分子量:
63.01
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
eCl@ss:
38060304
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
等級
ACS reagent
品質等級
蒸汽壓力
8 mmHg ( 20 °C)
化驗
68.0-70.0% (ACS specification)
70%
形狀
liquid
燃燒殘留物
≤5 ppm
顏色
APHA: ≤10
pH值
<1.0
bp
120.5 °C (lit.)
密度
1.413 g/mL at 20 °C (lit.)
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.5 ppm
sulfate (SO42-): ≤1 ppm
正離子痕跡
As: ≤0.01 ppm
Fe: ≤0.2 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.2 ppm
SMILES 字串
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
InChI 密鑰
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
硝酸(HNO3)是一种高腐蚀性的矿物酸。它常用于从单壁碳纳米管(SWNTs)中提取过渡金属催化剂进行纯化。有研究从样品重量、拉曼光谱、溶解度、形貌和比对试验各方面,研究了硝酸对多壁碳纳米管氧化过程的影响。
應用
硝酸用于通过改变活性炭表面,增加活性炭表面的酸性位点。
它可用于:
  • 以较高的区域选择性,以乙酸酐和沸石为催化剂合成 硝基甲苯。
  • 在稻草预处理中提高木糖产量。
  • 通过表面处理,使过渡金属取代尖晶石材料LiNi0.5Mn1.5O4中的阳离子有序程度降到最低。
其他說明
带-P的SKU-包装规格为塑料瓶包装
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
安全危害
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)