About This Item
线性分子式:
Cu(NO3)2 · 3H2O
CAS Number:
分子量:
241.60
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
推荐产品
等級
puriss. p.a.
化驗
99-104%
形狀
powder or crystals
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
正離子痕跡
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤10 mg/kg
Pb: ≤10 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES 字串
O.O.O.[Cu++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Cu.2NO3.3H2O/c;2*2-1(3)4;;;/h;;;3*1H2/q+2;2*-1;;;
InChI 密鑰
SXTLQDJHRPXDSB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
硝酸铜 (II) 三水合物是一种水合铜盐。它作为催化剂可参与催化 3-氨基丙烯酮和 3-氨基丙烯酸酯的无溶剂合成。
應用
硝酸铜 (II) 三水合物可用于制备以下单核铜 (II) 配合物(phen = 1,10-邻菲罗啉,dpq = 二吡啶并 [3,2-d:2′,3'-f] 喹喔啉, dppz = 二吡啶并 [3,2-a:2′,3'-c] 吩嗪):
- [Cu(dpq)(NO3)2]
- [Cu(dpq)(NO3)(H2O)2](NO3)
- [Cu(dpq)(NO3)2(H2O)2]·2H2O
- [Cu(dppz)(NO3)2(H2O)]·H2O
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3