97876
Sigma-Aldrich
活性炭 Norit®
greener alternative
Norit® CA1, wood, chemically activated, powder
别名:
Charcoal activated Norit®
Empirical Formula (Hill Notation):
C
CAS号:
分子量:
12.01
Beilstein/REAXYS Number:
4360473
EC 号:
MDL编号:
PubChem化学物质编号:
NACRES:
SB.52
质量水平
200
生物来源
wood
形式
powder
质量
chemically activated
manufacturer/tradename
Norit® CA1
环保替代产品特性
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
应用
ion chromatography: suitable
灼烧残渣
≤4.0%
缺失
≤16% loss on drying
SMILES string
[C]
InChI
1S/C
InChI key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
一般描述
活性炭(AC)是一种具有高表面积的三维高微孔结构。AC 可由各种碳前体进行制备,如褐煤、泥炭、木材、煤等。AC 粉末通常用于吸附或催化剂载体。活性炭的吸附能力取决于其孔径分布、纯度和碳化程度及表面化学性质。活化方法也会影响产品的最终性能。由褐煤制备的活性炭是具有小微孔体积和高孔径分布的硬质构造。4 用作催化剂的载体,并具有良好的过滤性能。
应用
活性炭可用于:
  • 分离气体混合物,如氢-烃,
  • 气体干燥;
  • 选择性气体吸附
  • 储气
活性炭 Norit 可在锂离子电池回收中用于锂回收。它可用于研究 2,4,6-三氯苯酚(TCP)的吸附等温线。6 活性炭可用于水的超纯化,如从加标废水中除去抗焦虑药物地西泮(安定)。
法律信息
Norit is a registered trademark of Norit N.V.
象形图
Flame
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
RIDADR
UN1362 - class 4.2 - PG 3 - Carbon, activated
WGK Germany
WGK 3
闪点(F)
Not applicable
闪点(C)
Not applicable
分析证书
原产地证书 (CofO)
Adsorption of 2, 4, 6-trichlorophenol (TCP) onto activated carbon.
Krishnaiah D, et al.
Journal of King Saud University - Science, 25(3), 251-255 (2013)
Diazepam stability in wastewater and removal by advanced membranes technology, activated carbon and micelle-clay complex
Bufo SA, et al.
Desalination and Water Treatment (2015)
Lithium recovery from aqueous solution by sorption/desorption
Lemaire J, et al.
Hydrometallurgy, 143, 1-11 (2014)
About reactions occurring during chemical activation with hydroxides.
Lillo-Rodenas MA, et al.
Carbon, 42(7), 1371-1375 (2004)
Activated carbon for gas separation and storage
Sircar S, et al.
Carbon, 34(1), 1-12 (1996)
联系技术服务部门
社交媒体
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
科研、开发、生产。
作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。
© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。
未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。