蒸汽密度
2.5 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
31 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 26 °C)
化驗
≥99.3%
形狀
solid or liquid
自燃溫度
896 °F
expl. lim.
8 %
製造商/商標名
TEBOL® 99
雜質
≤0.15% (water)
折射率
n20/D 1.387 (lit.)
pH值
7 (20 °C)
bp
83 °C (lit.)
mp
23-26 °C (lit.)
密度
0.775 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)(C)O
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3
InChI 密鑰
DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
叔丁醇(叔丁醇,TBA)是一种一元醇。它通常用作化学溶剂和乙醇的变性剂。TBA 是除漆剂、汽油辛烷值助推器和含氧汽油添加剂中的成分。它也是合成其他化合物的中间材料,如甲基叔丁基醚、过氧化叔丁基、乙基叔丁基醚。
應用
叔丁醇作为水的助溶剂(叔丁醇/水二元体系)用于生产聚己内酯(PCL)纳米颗粒。以乙酰丙酮酸锌为原料合成氧化锌纳米粒子的溶剂。
特點和優勢
叔丁醇的特性有:低汽化潜势
法律資訊
TEBOL is a registered trademark of Lyondell Chemical Properties, LP
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
59.0 °F - closed cup
閃點(°C)
15 °C - closed cup