生物源
microbial (Candida utilis)
synthetic
化驗
≥99.0% (HPLC)
形狀
powder
光學活性
[α]20/D −43±2°, c = 1% in 0.5 M Na2HPO4 (dry matter)
雜質
≤26% water
SMILES 字串
[Na+].[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O
[Na+].[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H14N5O7P.2Na/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(22-10)1-21-23(18,19)20;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;/q;2*+1/p-2/t4-,6-,7-,10-;;/m1../s1
InChI 密鑰
QGXLVXZRPRRCRP-IDIVVRGQSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
5′-单磷酸腺苷二钠盐已用于:
- 作为可溶性有机磷(DOP)化合物,以研究在大肠杆菌裂解物中的水解速率
- 诱导Fura2成骨细胞(C2-OB)钙反应
- 在分离、培养和鉴定胶质瘤干细胞(GSC)的培养基中作为核苷酸代谢物
腺苷5′-一磷酸(5′-AMP)在自然界中具有许多用途。5′-AMP是一类蛋白激酶[AMP活化蛋白激酶(AMPK)]的激活剂。它可以用作多种酶的底物,如AMP-胸苷激酶(EC 2.7.1.114)、AMP脱氨酶(EC 3.5.4.6)和5′-核苷酸酶(EC 3.1.3.5)。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3