05030
十二烷基硫酸钠 溶液
BioUltra, 20% in H2O
别名:
SDS, 月桂基硫酸盐 钠盐, 月桂基硫酸钠 溶液
选择尺寸
关于此项目
等級
Molecular Biology
品質等級
描述
anionic
產品線
BioUltra
形狀
liquid
分子量
288.38 g/mol
環保替代產品特色
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
濃度
20% in H2O
技術
HPLC: suitable
protein quantification: suitable
雜質
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
溶解度
distilled water: soluble
密度
1.03 g/mL at 20 °C
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤1 mg/kg
正離子痕跡
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
&lambda ;
neat
紫外吸收
λ: 260 nm Amax: ≤0.5
λ: 280 nm Amax: ≤0.3
SMILES 字串
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
應用
(Pharmaceuticals, cosmetics)
環保替代類別
, Aligned
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
溴化钾、盐酸和过氧化氢对活性亚甲基和次甲基化合物进行化学选择性溴化
免責聲明
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2