About This Item
分類程式碼代碼:
12352207
NACRES:
NA.75
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
形狀
liquid
品質等級
適合性
suitable for preparation of TMS derivatives
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
應用
Trimethylchlorosilane: hexamethyldisilazane: pyridine (1:3:9) reagent for preparing TMS derivatives of amino acids, sugars, etc.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
68.0 °F - closed cup
閃點(°C)
20 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)