Quality Level
sterility
sterile-filtered
product line
EX-CELL®
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
components
L-glutamine: no
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
EX-CELL CD HEK293 病毒载体培养基的设计考虑到了长期制造需求,具有可持续的原料供应链、定制包装选项以及周到的材料和制造工艺选择。该产品是在通过 ISO9001 认证的设施中按照 IPEC-PQG 的 cGMP 原则生产的。
Application
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under EX-CELL® CD HEK293 病毒载体培养基
存储类别
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
使用 Emprove® 计划保持符合 GMP 要求
使用Emprove® Dossiers可加快资格认证、保持合规性并节省时间。
注意:您将进入 EmproveSuite.com。您的用户名和密码与 SigmaAldrich.com 是分开的,可能不同。
免费注册,几分钟内即可访问 Emprove® Dossiers。 升级您的订阅计划,解锁 Emprove® Suite 中的高级定制内容。
没有找到您要找的内容?访问 Emprove® 计划帮助页面。
商品
Method development for protein fingerprinting of AAV serotype 5 using both intact mass analysis and peptide mapping, to determine critical quality attributes for gene therapy, utilizing three different columns.
The current status and future manufacturing of AAV-based gene therapies is discussed in this podcast transcript, including how to streamline large-scale manufacturing.
Learn how development of a suspension adapted HEK293T cell line with accompanying cell culture media can maximize lentivirus production for cell and gene therapies.
相关内容
一种基于转染技术的病毒载体生产解决方案,采用悬浮细胞系、化学定义培养基,并通过经大规模验证的工艺实现。