About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H13NO4
CAS Number:
分子量:
163.17
Beilstein:
1769362
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161700
PubChem物質ID:
形狀
liquid
濃度
0.1 M
pH值
9.0±0.2 ( in neat)
有用的pH值範圍
7.6-9.0
pKa (25 °C)
8.3
密度
1.06 g/mL at 20 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OCCN(CCO)CC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO4/c8-3-1-7(2-4-9)5-6(10)11/h8-9H,1-5H2,(H,10,11)
InChI 密鑰
FSVCELGFZIQNCK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
用于低温生化工作的推荐缓冲液。用于制备稳定的血清鸟嘌呤酶测定底物溶液。通过等发色团法,使用葡聚糖凝胶® ,作为间隔区分离血浆蛋白。
法律資訊
Sephadex is a registered trademark of Cytiva
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves