Product Name
盐酸 溶液, volumetric, 0.1 M HCl (0.1N), endotoxin free
蒸汽壓力
190 mmHg ( 25 °C)
品質等級
形狀
liquid
品質
endotoxin free
volumetric
濃度
0.1 M HCl (0.1N)
pH值
<1
bp
100 °C (lit.)
密度
1.2 g/cm3 at 25 °C
SMILES 字串
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI 密鑰
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
- 均三取代1,3,5-三嗪衍生物作为酸性溶液中钢的有机缓蚀剂具有广阔前景。:本研究探讨了在盐酸溶液中使用三取代三嗪衍生物抑制钢腐蚀。研究发现了这些化合物在防腐蚀至关重要的工业应用中的潜力(El-Faham et al., 2016)。
- 用于结肠给药的熔融挤出Eudragit FS基颗粒。:本研究考察了使用盐酸溶液处理颗粒以在结肠中靶向释放药物的药物递送系统的开发,展示了一种新型药物制剂方法(Zhang, 2016)。
- 苯胺-甲醛共聚物分子结构对盐酸溶液中低碳钢缓蚀作用的影响。该研究调查了苯胺-甲醛共聚物的不同分子结构如何影响其在盐酸溶液中的缓蚀效率,为材料科学和工业应用提供了深入见解(Zhang et al., 2015)。
- 通过溶胶-凝胶技术和在NiTi合金上电沉积氧化锆获得的新型固相微萃取纤维的制备和表征。:本文详细介绍了在制备过程中使用盐酸制造和测试新型固相微萃取纤维,重点介绍了分析化学技术的进展(Budziak et al., 2008)。
- 采用模板法制备的聚苯胺-尿酸酶生物传感器。:该研究描述了在模板法中使用盐酸制造聚苯胺-尿酸酶生物传感器,为生物传感器技术及其在医疗诊断中的应用提供了新的可能性(Kan et al., 2004)。
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Met. Corr. 1
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)