一般說明
EX-CELL® Advanced CHO Feed 1 (含葡萄糖)化学成分明确且不含有 动物来源成分。该补料设计用于用于分批补料平台 ,可与EX-CELL® Advanced CHO 分批补料培养基 (14366C或24366C)一起使用。 来自SAFC的最新平台经过特别开发设计, 用于维持分批补料培养物中中国仓鼠卵巢(CHO)细胞的生长和生产, 同时可灵活调节 蛋白质的质量属性。这种实时分批补料 平台采用多变量分析策略开发, 以确定配方成分影响关键过程和产品属性 (如滴度、 褶皱膨胀(fold expansion)、受体表达、 和T糖基化)的相关性。该平台不含次黄嘌呤和胸苷、酚红或2-巯基乙醇(2-ME)。 L-谷氨酰胺、酚红或2-巯基乙醇(2-ME)。
聯結
提交EX-CELL Advanced CHO Fed-batch申请表以与SAFC代表取得联系。
數量
配制成 每升培养基含64.1克粉末。
法律資訊
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)