Merck
46058
酯酶 来源于猪肝脏
lyophilized, powder, slightly beige, ≥50 U/mg
别名:
PLE, 羧酸酯水解酶, 羧酸酯酶
登录并加购,请在购物车里查看协议价、货期和发货地。
选择规格
变更视图
关于此项目
化学文摘社编号:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-773-7
MDL number:
Specific activity:
≥50 U/mg
Biological source:
Porcine liver
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
biological source
Porcine liver
Quality Segment
form
lyophilized solid, powder
quality
lyophilized
specific activity
≥50 U/mg
mol wt
Mr ~162000
color
slightly beige
storage temp.
−20°C
General description
猪肝酯酶(PLE)位于内质网(ER)中。
Application
猪肝酯酶常用于有机化学中的动力学拆分和不对称合成
从猪肝中提取的酯酶用作荧光测定的阴性对照。
猪肝酯酶被用于制药和工业应用中以催化五乙酰儿茶素和表儿茶素的水解。
猪肝酯酶常用于有机化学中的动力学拆分和不对称合成。
Biochem/physiol Actions
酯酶作用于含有短链脂肪酸的水溶性羧酸酯。其功能来自于Ser、His和Asp/Glu的催化三联体。
猪肝酯酶(PLE)具有良好的稳定性和广泛的底物特异性,是一种低成本酶。它在酯类和含酰胺化合物的水解、游离酸和生物异源物质的解毒等发挥作用。
Other Notes
1U 对应于在 pH8.0 和 25°C 下每分钟水解 1μ 戊酸乙酯(目录号:30784)的酶量。
含 1,4-二硫赤藓糖醇
Disclaimer
可能适用相应的销售限制。
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 酯酶 来源于猪肝脏
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
存储类别
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)