Merck
5085
Sigma-Aldrich
E-钙粘素 人
recombinant, expressed in E. coli, 0.5 mg protein/mL
登录查看公司和协议定价
NACRES:
NA.75
生物来源
human
重组
expressed in E. coli
描述
0.1 mg recombinant human E-Cadherin in 20 mM Tris-HCl buffer, containing NaCl, KCl, EDTA, L-arginine, DTT and glycerol.
无菌性
Filtered sterilized solution
检测方案
≥90% (SDS-PAGE)
形式
liquid
包装
pkg of 100 μg
浓度
0.5 mg protein/mL
技术
cell culture | mammalian: suitable
登记号
NP_004351.1
运输
wet ice
储存温度
−20°C
基因信息
human ... CDH1(999)
相关类别
应用
上皮钙黏蛋白已作为包被基质蛋白,用于 1)维持长期 ES 或 iPS 细胞培养,然后与适当的 ES 细胞培养基相结合,2)作为包被基质材料,用于极低非特异相互作用的蛋白源 iPS 方案的11R标签重组 TF 细胞内传递,以及 3)作为天然抗原用于抗体生产。
以这些建议作为指导,确定您的培养系统的最佳包被条件。
1. 解冻上皮钙黏蛋白,用无血清培养基或 PBS 稀释至所需浓度。最终溶液应充分稀释,使加入的量均匀覆盖表面。
注:6 孔板中每孔使用 1 mL PBS。
2. 加入 5-10μg 蛋白至各孔,并在2~10°C 下培养一夜。
3. 培养后,抽吸剩余材料。
4. 孔板即时可用。可将其以潮湿状态储存在 2-8°C下或晾干(如果需要保持无菌)。
序列
MDWVIPPISCPENEKGPFPKNLVQIKSNKDKEGKVFYSITGQGADTPPVGVFIIERETGWLKVTEPLDRERIATYTLFSHAVSSNGNAVEDPMEILITVTDQNDNKPEFTQEVFKGSVMEGALPGTSVMEVTATDADDDVNTYNAAIAYTILSQDPELPDKNMFTINRNTGVISVVTTGLDRESFPTYTLVVQAADLQGEGLSTTATAVITVTDTNDNPPIFNPTTYKGQVPENEANVVITTLKVTDADAPNTPAWEAVYTILNDDGGQFVVTTNPVNNDGILKTAKGLDFEAKQQYILHVAVTNVVPFEVSLTTSTATVTVDVLDVNEAPIFVPPEKRVEVSEDFGVGQEITSYTAQEPDTFMEQKITYRIWRDTANWLEINPDTGAISTRAELDREDFEHVKNSTYTALIIATDNGSPVATGTGTLLLILSDVNDNAPIPEPRTIFFCERNPKPQVINIIDADLPPNTSPFTAELTHGASANWTIQYNDPTQESIILKPKMALEVGDYKINLKLMDNQNKDQVTTLEVSVCDCEGAAGVCRKAQPVEAGLQIP
制备说明
用密码子优化法构建重组人上皮钙黏蛋白基因(155-710 aa 断片),并以非融合蛋白形式在 大肠杆菌 中表达为包涵体。使用独特的“温度漂移包涵体复性”技术对最终产物进行复性和色谱纯化。
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
已有该产品?
为方便起见,与您过往购买产品相关的文件已保存在文档库中。
访问文档库
难以找到您所需的产品或批次号码?
在网站页面上,产品编号会附带包装尺寸/数量一起显示(例如:T1503-25G)。请确保 在“产品编号”字段中仅输入产品编号 (示例: T1503).
示例
T1503
货号
-
25G
包装规格/数量
其它示例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
输入内容 1.000309185)
遇到问题?欢迎随时联系我们技术服务 寻求帮助
批号可以在产品标签上"批“ (Lot或Batch)字后面找到。
Aldrich 产品
  • 如果您查询到的批号为 TO09019TO 等,请输入去除前两位字母的批号:09019TO。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如05427ES-021),请输入去除填充代码-021的批号:05427ES。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如 STBB0728K9),请输入去除填充代码K9的批号:STBB0728。
未找到您寻找的产品?
部分情况下,可能未在线提供COA。如果搜索不到COA,可在线索取。
索取COA