描述
for research or for further manufacturing use
品質等級
無菌
sterile-filtered
形狀
liquid
技術
cell culture | mammalian: suitable
成分
Earle’s salts (5% CO2): yes
L-glutamine: no
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
由 Harry Eagle 开发的最低必需培养基(MEM)是使用最广泛的合成细胞培养基中。
應用
最低必需培养基已用于培养 U87 细胞(胶质母细胞瘤细胞系),以研究 癸烷-1,2-二醇衍生物的抗肿瘤作用。它也用于培养SK-Mel-28(黑色素瘤细胞系)细胞。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1