Merck
  • 56575
All Photos(1)
56575
Sigma-Aldrich
GenElute-LPA
Neutral carrier for ethanol precipitation
Synonym(s):
线性聚丙烯酰胺
NACRES:
NA.52
质量水平
储存温度
2-8°C
应用
GenElute -LPA 已用于:
  • 从蓝藻和藻类培养物中提取 DNA
  • 沉淀基因组 DNA
  • 从快速冷冻的葡萄膜黑色素瘤组织中提取纯化 DNA
  • 从分离的 CD4 + 细胞中提取 RNA
生化/生理作用
乙醇沉淀过程中 LPA 的存在会导致大于 20 个碱基对的片段完全恢复,而如果不使用载体,则大部分 DNA 会丢失。非常短的 DNA 片段,少于 20 个碱基对,不与 LPA 发生共沉淀 ,使得标记反应后通过沉淀将标记的 DNA 与未反应的核苷酸分离。
包装
检测 GenElute LPA 的核酸酶,并在无核酸酶的水中提供 25 mg/mL 溶液。
原理
GenElute LPA 线性聚丙烯酰胺是用乙醇沉淀皮克级核酸的有效中性载体。核酸沉淀只需离心即可收集。相对于其他载体,如 tRNA 或糖原,LPA 为恢复 DNA 或研究 DNA-蛋白质相互作用提供了几个优势。在 DNA-蛋白质相互作用研究中,tRNA 在与多核苷酸激酶磷酸化过程中干扰 DNA,糖原与蛋白质竞争。相反,LPA 是完全惰性的。LPA 是化学合成的,因此不会受到生物材料的污染。加入 LPA 后立即可见沉淀,从而消除等待时间和低温孵育。
法律信息
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
闪点(F)
Not applicable
闪点(C)
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
Certificate of Analysis
Enter Lot Number to search for Certificate of Analysis (COA).
Certificate of Origin
Enter Lot Number to search for Certificate of Origin (COO).
Our team of scientists has experience in all areas of research including Life Science, Material Science, Chemical Synthesis, Chromatography, Analytical and many others.
Contact Technical Service