化驗
≥95% (GE)
形狀
fibers
技術
radioimmunoassay: suitable
雜質
≤1.0% sodium
≤15% water
溶解度
0.1 M NaCl: 10 mg/mL, clear to slightly turbid, colorless
儲存溫度
2-8°C
一般說明
免疫球蛋白 G (IgG) 亚型是免疫系统中含量最丰富的血清免疫球蛋白。由 B 细胞分泌,存在于血液和细胞外液中。IgG 可预防细菌、真菌和病毒引起的感染。母体 IgG 通过胎盘转移至胎儿,胎盘对新生儿抵抗感染的免疫防御至关重要
从正常人血清中纯化人 IgG,含有 = 1.0% 的钠和 = 15% 的水。
从正常人血清中纯化人 IgG,含有 = 1.0% 的钠和 = 15% 的水。
應用
来自人血清的免疫球蛋白 G 可用作固相 RIA 的标准品 ,并确保在 RIA 中沉淀乙酰胆碱受体和抗乙酰胆碱受体抗体。可用于制备含酪氨酸残基的可溶性抗原。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、体外或体内治疗用途或任何类型的人类或动物消费或应用。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3