56961
Sigma-Aldrich
二甲胂酸 pH 6.5; 0.05 M − 氯化镁 10 mM −精胺 2.5 mM −硫酸铜 1 mM −异丙醇 10% 溶液
别名:
Crystallization solution 18/Kit-No 80701
pH
6.5±0.2 ( in neat)
density
0.99 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
Pictograms
Exclamation markEnvironment
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary Statements
Personal Protective Equipment
dust mask type N95 (US),Eyeshields,Gloves
RIDADR
UN 2810 6.1 / PGIII
WGK Germany
3
分析证书
原产地证书 (CofO)
联系技术服务部门
社交媒体
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
科研、开发、生产。
作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。
© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。
未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。