About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H34Li4N7O19P3S
CAS Number:
分子量:
877.31
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41106305
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.51
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
化驗
≥90% (HPLC)
形狀
solid
雜質
≤12% water
溶解度
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[Li+].[Li+].[Li+].[Li+].CC(C)(COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1OP([O-])([O-])=O)n2cnc3c(N)ncnc23)[C@@H](O)C(=O)NCCC(=O)NCCSC(=O)CC(O)=O
InChI
1S/C24H38N7O19P3S.4Li/c1-24(2,19(37)22(38)27-4-3-13(32)26-5-6-54-15(35)7-14(33)34)9-47-53(44,45)50-52(42,43)46-8-12-18(49-51(39,40)41)17(36)23(48-12)31-11-30-16-20(25)28-10-29-21(16)31;;;;/h10-12,17-19,23,36-37H,3-9H2,1-2H3,(H,26,32)(H,27,38)(H,33,34)(H,42,43)(H,44,45)(H2,25,28,29)(H2,39,40,41);;;;/q;4*+1/p-4/t12-,17-,18-,19+,23-;;;;/m1..../s1
InChI 密鑰
DQLXXYMNINXQSV-QTRRCMKVSA-J
生化/生理作用
丙二酰辅酶A是一种辅酶A衍生物,可用于脂肪酸和聚酮合成,以及胯线粒体膜转移酮戊二酸。丙二酰辅酶A是由乙酰辅酶A羧化酶介导的乙酰辅酶A的羧化反应形成的。
其他說明
丙二酰胺辅酶a在克隆胰岛β细胞葡萄糖刺激的胰岛素分泌中的作用
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)