跳转至内容
69602
4-甲基伞形基β-D-葡糖苷酸 水合物
β-glucuronidase substrate, fluorogenic, ≥99.0% (HPLC), powder or crystals, suitable for fluorescence
别名:
4-甲基伞形基β-D-吡喃葡糖苷酸, MUG
登录并加购,请在购物车里查看协议价、货期和发货地。
选择规格
变更视图
关于此项目
经验公式(希尔记法):
C16H16O9 · xH2O
化学文摘社编号:
分子量:
352.29 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
228-186-0
MDL number:
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
产品名称
4-甲基伞形基β-D-葡糖苷酸 水合物, suitable for fluorescence, ≥99.0% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
form
powder or crystals
impurities
≤0.1% free 4-Methylumbelliferone, ≤15% water
solubility
DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
fluorescence
λex 365 nm; λem 445 nm in 0.1 M phosphate pH 6.5
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(O)=O)ccc12
InChI
1S/C16H16O9.H2O/c1-6-4-10(17)24-9-5-7(2-3-8(6)9)23-16-13(20)11(18)12(19)14(25-16)15(21)22;/h2-5,11-14,16,18-20H,1H3,(H,21,22);1H2/t11-,12-,13+,14-,16+;/m0./s1
InChI key
URVSQZMOFUEQAW-YYHOVTOASA-N
General description
4-甲基伞形酮-β-D-葡糖苷酸水合物(MUG)是一种荧光底物。
Application
4-甲基伞形酮-β-D-葡糖苷酸水合物(MUG)可用于:
  • 作为β-葡萄糖醛酸酶(GUS)底物,用于拟南芥报告基因表达的荧光分析
  • GUS活性的荧光光谱分析
  • 测定n-辛基葡萄糖苷对脂质体的溶解作用
Still not finding the right product?
存储类别
11 - Combustible Solids
怎么回事?
WGK 3
闪点 (F)
Not applicable
闪点 (°C)
Not applicable
PPE(个人防护设备)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)