產品線
BioReagent
品質等級
形狀
powder
溶解度
H2O: soluble
ethanol: soluble
螢光
λex 528 nm; λem 551 nm in methanol
適合性
suitable for fluorescence
SMILES 字串
Cl.CCNc1cc2OC3=CC(=N/CC)\C(C)=CC3=C(c2cc1C)c4ccccc4C(=O)OCC
InChI
1S/C28H30N2O3.ClH/c1-6-29-23-15-25-21(13-17(23)4)27(19-11-9-10-12-20(19)28(31)32-8-3)22-14-18(5)24(30-7-2)16-26(22)33-25;/h9-16,29H,6-8H2,1-5H3;1H/b30-24+;
InChI 密鑰
VYXSBFYARXAAKO-WTKGSRSZSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
罗丹明 6G 已被用作白细胞标记物来研究白细胞与血管内皮之间的相互作用。也用于标记血小板。
生化/生理作用
一种可用于 Pgp外流测试的罗丹明类似物。已被用于表征 MRP1 介导的外流动力学。
罗丹明 6G 是一种罗丹明类似物,可用于 P-糖蛋白 (Pgp) 外排试验。它已被用于描述多药耐药蛋白 1 (MRP1) 介导的外排的动力学。
分析報告
λmax~530 nm,E (1%/1 cm) ~2000-2300(96% 乙醇)
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves