Merck
89270
Sigma-Aldrich
胸苷
≥99.0% (HPLC)
别名:
1-(2-脱氧-β-D-呋喃核糖)-5-甲基尿嘧啶, 1-(2-脱氧-β-D-呋喃核糖)胸苷, 2′-脱氧胸苷, dT, 胸腺嘧啶核苷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H14N2O5
CAS Number:
分子量:
242.23
Beilstein:
89285
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41106305
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.51
生物源
synthetic
品質等級
化驗
≥99.0% (HPLC)
形狀
powder
光學活性
[α]20/D +19±1°, c = 1% in H2O
mp
185-190 °C
186-188 °C (lit.)
溶解度
hot water: 1 g/10 mL
SMILES 字串
CC1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H14N2O5/c1-5-3-12(10(16)11-9(5)15)8-2-6(14)7(4-13)17-8/h3,6-8,13-14H,2,4H2,1H3,(H,11,15,16)/t6-,7+,8+/m0/s1
InChI 密鑰
IQFYYKKMVGJFEH-XLPZGREQSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
胸腺嘧啶已用于:
  • 培养人成纤维细胞系。
  • 体外伤口愈合试验。
  • 培养各种癌症细胞系。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)