92189
Sigma-Aldrich
Sodium acetate pH 4.6; 0.1M – Ammonium sulfate 1.0M solution
别名:
Crystallization solution 6/Kit-No 73513
NACRES:
NA.25
Quality Level
pH
4.6±0.2 ( in neat)
density
1.07 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
Personal Protective Equipment
dust mask type N95 (US),Eyeshields,Gloves
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Germany
WGK 1
Flash Point(F)
Not applicable
Flash Point(C)
Not applicable
分析证书
原产地证书 (CofO)
联系技术服务部门
社交媒体
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
科研、开发、生产。
作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。
© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。
未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。