技術
microbe id | staining: suitable
mp
206 °C (dec.) (lit.)
適合性
suitable for microscopy
SMILES 字串
[Cl-].CN(C)c1ccc(cc1)/C(=C2/C=C\C(C=C2)=[N+](\C)C)c3ccc(Nc4ccccc4)c5ccccc35
InChI
1S/C33H31N3.ClH/c1-35(2)27-18-14-24(15-19-27)33(25-16-20-28(21-17-25)36(3)4)31-22-23-32(30-13-9-8-12-29(30)31)34-26-10-6-5-7-11-26;/h5-23H,1-4H3;1H
InChI 密鑰
LLWJPGAKXJBKKA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
维多利亚蓝B在细胞学/组织化学应用中用作核染色剂。维多利亚蓝B可用于磷脂的定量测定。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves