About This Item
CAS Number:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
NACRES:
NA.54
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
重組細胞
expressed in E. coli
形狀
crystalline
crystals
powder or flakes
比活性
≥10 U/mg
儲存溫度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
酯酶属于水解酶超家族。该重组酯酶含有一个C末端组氨酸标签。
應用
来自枯草芽孢杆菌的酯酶可用于蛋白质工程研究以及对芳基脂族叔醇乙酸酯的动力学分辨进行研究。产品96667是经重组并大肠杆菌(≥10 U/mg)中表达的。
生化/生理作用
酯酶可参与酯的立体定向水解和生产。从培养的细菌和真菌中获得的酯酶具有多种工业应用。
酯酶是将酯分解为酸和醇的水解酶。
包裝
无底玻璃瓶。内含物在插入的融合锥体内。
單位定義
1U相当于在 pH 7.5,30°C 下每分钟转化1 μmol 4-硝基苯基-L-乙酸盐的酶量。
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Resp. Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)