About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H23N5O14P2
CAS Number:
分子量:
559.32
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41106305
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.51
推荐产品
生物源
yeast (candida utilis)
化驗
≥93%
形狀
powder
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[Na].Nc1ncnc2n(cnc12)C3OC(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC(O)C(O)C(O)C=O)C(O)C3O
InChI
1S/C15H23N5O14P2.Na.H/c16-13-9-14(18-4-17-13)20(5-19-9)15-12(26)11(25)8(33-15)3-32-36(29,30)34-35(27,28)31-2-7(23)10(24)6(22)1-21;;/h1,4-8,10-12,15,22-26H,2-3H2,(H,27,28)(H,29,30)(H2,16,17,18);;
InChI 密鑰
NWPVXDZLQTURKI-UHFFFAOYSA-N
應用
使用5′-脱氧-5′-(甲硫基)腺苷:
- 给出一系列烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NADH)
- 氧化速率,用于呼吸链复合体(CI/CIII/CIV)
- CI/替代(AOX) 通路
- 测定聚腺苷二磷酸核糖甘油水解酶活性
- 聚腺苷二磷酸核糖(PAR)结合竞争性分析
- 氧化酶(AOX)通路
- 测定聚腺苷二磷酸核糖甘油水解酶活性
- 聚腺苷二磷酸核糖(PAR)结合竞争性分析
生化/生理作用
通过聚腺苷二磷酸核糖聚合酶(PARP)家族成员形成聚腺苷二磷酸核糖(ADP-ribose)时,腺苷5′-二磷酸核糖(ADP-Ribose)用作底物的基础嵌段。聚腺苷酸核糖的形成和降解是脱氧核糖核酸修复和凋亡信号的重要组成部分。ADP-核糖启动瞬时受体电位亚家族褪黑素 2 型 (TRPM2),即 Na+、Ca2+和K+阳离子通道。
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)