About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41106500
eCl@ss:
32160414
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.56
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
生物源
plant (Sea weed)
形狀
lyophilized powder
標籤範圍
1-5 μmol per mL
基質
cross-linked 4% beaded agarose
基質活化
cyanogen bromide
基質結合
C-8
基質墊片
9 atoms
儲存溫度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
腺苷5′-单磷酸琼脂糖(5′-AMP琼脂糖)已被用于亲和色谱以分离β和γ-谷氨酸脱羧酶,这对于控制大脑中的γ-氨基丁酸(GABA)合成很重要。
外觀
用乳糖稳定化的冻干粉
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)