生物源
synthetic (organic)
化驗
≥75% (HPLC)
形狀
powder
顏色
off-white
溶解度
H2O: 25 mg/mL
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[Li+].[Li+].[Li+].[Li+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=S)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H16N5O12P3S.4Li/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(25-10)1-24-28(18,19)26-29(20,21)27-30(22,23)31;;;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,18,19)(H,20,21)(H2,11,12,13)(H2,22,23,31);;;;/q;4*+1/p-4/t4-,6-,7-,10-;;;;/m1..../s1
InChI 密鑰
DWQFDOIBOYDYKH-KWIZKVQNSA-J
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
腺苷5′-[γ-硫代]三磷酸腺苷四锂盐已用于处理花粉粒,测定三磷酸腺苷(ATP)或其水解产物的抑制作用。它还用于筛选硫代磷酸酯靶蛋白。
生化/生理作用
腺苷5′-[γ-硫代]三磷酸(ATP-γ-S)是一种广泛使用的非水解ATP类似物,用于研究包括细胞外功能等多种过程中ATP结合ATP位点的影响。ATP- γ-S是一种P2嘌呤能激动剂,能够增强Ca2+-活化 K+通道活性。 ATP- γ-S能够在激酶反应中取代ATP,生成硫代磷酸化蛋白,耐受蛋白磷酸酶,调节泛素偶联物和26S蛋白酶体结合的ATP依赖性步骤。 ATP-γ -S可差分调节Toll样受体4介导的细胞存活和死亡。
其他說明
非水解ATP类似物
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)