Merck
All Photos(5)
A1470
Sigma-Aldrich
牛血清白蛋白 来源于牛血清
lyophilized powder, low endotoxin, Cohn Analog, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98% (agarose gel electrophoresis)
Synonym(s):
BSA, 牛血清白蛋白
CAS Number:
EC 号:
MDL编号:
NACRES:
NA.27
生物来源
bovine
质量水平
200
产品线
BioReagent
测定
≥98% (agarose gel electrophoresis)
形式
lyophilized powder
分子量
~66 kDa
纯化方式
heat shock fractionation
包装
poly bottle of
来源
USA origin
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
杂质
≤20 ppm Pb
≤3 EU/mg endotoxin
pH值(酸碱度)
7
溶解性
water: soluble (40 mg/ml)
UniProt登记号
储存温度
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
Looking for similar products? Visit Product Comparison Guide
应用
建议作为细胞培养的生长促进补充剂。
使用“白蛋白选择指南”为您的应用选择正确的白蛋白
包装
10, 25, 100 g in poly bottle
5 kg in fiber drum
生化/生理作用
BSA的某些构象和初级序列表位是人类对牛肉和牛奶过敏中的可疑过敏原。
特点和优势
  • 经测试可用于细胞培养
  • 低内毒素
制备说明
血清白蛋白可能也会被称为Fraction V。该命名惯例取自使用冷乙醇沉淀对血清蛋白进行分级的原始Cohn法。 血清白蛋白可在采用Cohn′s法的第五乙醇分级中发现。 从此,有些人便开始使用“Fraction V”这一术语来描述血清白蛋白,无论使用的是什么制备方法。 也有人在使用该术语来描述通过乙醇分级方法而纯化得到血清白蛋白,而这种方法是相对于原始的Cohn法一直在得到高度的改良。Sigma-Aldrich生产和分销从各种主要方法纯化得到的血清白蛋白,包括真正的Cohn分级法、改良的乙醇分级方法、热休克和色谱法。 更多的纯化步骤包括结晶或木炭过滤。
采用新型制造工艺,保持了冷乙醇沉淀白蛋白的脂质和生长因子特征。
法律信息
Cohn Analog is a trademark of Proliant, Inc.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(F)
Not applicable
闪点(C)
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Certificate of Analysis
Enter Lot Number to search for Certificate of Analysis (COA).
Certificate of Origin
Enter Lot Number to search for Certificate of Origin (COO).
Our team of scientists has experience in all areas of research including Life Science, Material Science, Chemical Synthesis, Chromatography, Analytical and many others.
Contact Technical Service