Merck
A1625
Sigma-Aldrich
乙酰乙酰辅酶 A 钠盐 水合物
cofactor for acyl transfer
别名:
乙酰乙酰-CoANa3
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C25H40N7O18P3S · xNa+ · yH2O
CAS Number:
分子量:
851.61 (anhydrous free acid basis)
分類程式碼代碼:
41106305
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.51
生物源
synthetic (Organic)
品質等級
化驗
≥90%
形狀
powder
溶解度
H2O: soluble~-50 g/L
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[Na+].[Na+].[Na+].CC(=O)CC(=O)SCCNC(=O)CCNC(=O)C(O)C(C)(C)COP([O-])(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1OP([O-])([O-])=O)n2cnc3c(N)ncnc23
InChI
1S/C25H40N7O18P3S/c1-13(33)8-16(35)54-7-6-27-15(34)4-5-28-23(38)20(37)25(2,3)10-47-53(44,45)50-52(42,43)46-9-14-19(49-51(39,40)41)18(36)24(48-14)32-12-31-17-21(26)29-11-30-22(17)32/h11-12,14,18-20,24,36-37H,4-10H2,1-3H3,(H,27,34)(H,28,38)(H,42,43)(H,44,45)(H2,26,29,30)(H2,39,40,41)/t14-,18-,19-,20+,24-/m1/s1
InChI 密鑰
OJFDKHTZOUZBOS-CITAKDKDSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
乙酰乙酰-CoA硫解酶EC 2.3.1.9的底物;在无活菌素的生物合成中发挥作用。
乙酰乙酰辅酶A(乙酰乙酰-CoA)可用作许多酶的底物,包括:在反向缩合反应中产生乙酰辅酶A的乙酰乙酰-CoA硫解酶(EC2.3.1),以及在甲羟戊酸途径中产生3-羟基-3-甲基戊二酰(HMG)辅酶A并导致萜类化合物生物合成的(3-羟基-3-甲基戊二酰辅酶A(CoA)合成酶(HMGCS))。 乙酰乙酰-CoA也是微生物中聚-β-羟基丁酸酯聚合物的前体。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)