About This Item
线性分子式:
HOOC(CH2)4COOH
CAS Number:
分子量:
146.14
Beilstein:
1209788
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
eCl@ss:
39021711
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
蒸汽密度
5 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
1 mmHg ( 159.5 °C)
化驗
99%
形狀
solid
自燃溫度
788 °F
bp
265 °C/100 mmHg (lit.)
mp
151-154 °C (lit.)
溶解度
H2O: soluble 23 g/L at 25 °C
SMILES 字串
OC(=O)CCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H10O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)
InChI 密鑰
WNLRTRBMVRJNCN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
己二酸是直链脂肪族二羧酸,常用于制造尼龙-6,6和增塑剂。传统上,它由石化产品制造,但最近已可通过生物学方法从可再生底物合成。
應用
己二酸可作为原始材料,用于制备:
  • 使用无机酸作为催化剂,通过与乙二醇/1,3丙二醇/1,4-丁二醇反应制备脂肪族聚酯。
  • 使用弱碱制备环戊酮,例如Na2CO3
  • 通过与1,4-丁二醇反应制备末端具有羧酸的线性聚丁烯己二酸(PBA)。
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
384.8 °F - closed cup
閃點(°C)
196 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)