About This Item
分類程式碼代碼:
10171502
eCl@ss:
42040102
NACRES:
NA.72
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
一般說明
Agargel琼脂凝胶是专利所有产品,是琼脂和Phytagel的混合物。 Phytagel植物凝胶旨在用于代替琼脂和其他用于植物组织培养的凝胶剂。Phytagel已被证明是香蕉幼苗微繁殖中组织培养级琼脂的优质替代品。一般工作浓度为3.5-5.0 g/L。
應用
Agargel琼脂凝胶已用于:
  • 作为胶凝剂凝固B5培养基,研究不同浓度的胶凝剂对鳄梨体细胞胚成熟的影响
  • 作为Murashige和Skoog基础培养基(BM)组分,培养蜘蛛香(V. jatamansi)来源的顶芽和腋芽
  • 水培溶液凝固,培养拟南芥(Arabidopsis thaliana)
其他說明
琼脂和Phytagel的专利混合物
法律資訊
Agargel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Phytagel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)