生物源
goat
共軛
peroxidase conjugate
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
secondary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
物種活性
mouse
技術
direct ELISA: 1:10,000
應用
research pathology
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
免疫球蛋白G(IgG)是一种糖蛋白抗体,其可调节免疫反应,如吞噬作用,也可参与自身免疫疾病的发展。小鼠IgG具有四种不同的同种型,即IgG1、IgG2a、IgG2b和IgG3。IgG1可调节小鼠的补体结合。抗-小鼠IgG(全分子)-过氧化物酶抗体对小鼠IgGs具有特异性。
免疫原
纯化的小鼠IgG
應用
使用HRP共轭山羊抗-小鼠IgG作为二级,稀释浓度为1:4000,Western印迹法分析转染的Hela细胞裂解物。
抗-小鼠IgG(全分子)-过氧化物酶抗体适合用于免疫印迹(1:2000)。该产品还可用于直接ELISA:1:10,000。
外觀
0.01 M磷酸盐缓冲液,pH 7.4,含有1%牛血清白蛋白及防腐剂。
準備報告
制备使用Wilson, M.B.,和Nakane, P.K.,在免疫荧光和相关染色技术中提到的高碘酸盐法,Elsevier/North Holland Biomedical Press, 阿姆斯特丹, p215 (1978).
其他說明
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)