Product Name
肾上腺色素, ≥95% (HPLC)
品質等級
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
powder
顏色
red to brown
εmax
3-4.5 at 485-490 nm in water
9.0-10.5 at 299-304 nm in water
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CN1CC(O)C2=CC(=O)C(=O)C=C12
InChI
1S/C9H9NO3/c1-10-4-9(13)5-2-7(11)8(12)3-6(5)10/h2-3,9,13H,4H2,1H3
InChI 密鑰
RPHLQSHHTJORHI-UHFFFAOYSA-N
應用
肾上腺色素已被用于研究其对大鼠心脏冠状动脉收缩的影响。
生化/生理作用
肾上腺色素是肾上腺素的氧化产物。它与心脏毒性有关。它是一种短寿命的细胞毒性分子,是用于杀死细菌的白细胞反应的一部分。肾上腺色素也被建议用以获得拟精神病作用。它可用于确定超氧化物歧化酶的活性。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3