powder
藥物控制
USDEA Schedule II; Home Office Schedule 2; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
溶解度
H2O: soluble
ethanol: soluble
應用
forensics and toxicology
SMILES 字串
OS(O)(=O)=O.CC(N)Cc1ccccc1.CC(N)Cc2ccccc2
InChI
1S/2C9H13N.H2O4S/c2*1-8(10)7-9-5-3-2-4-6-9;1-5(2,3)4/h2*2-6,8H,7,10H2,1H3;(H2,1,2,3,4)/t2*8-;/m00./s1
InChI 密鑰
PYHRZPFZZDCOPH-QXGOIDDHSA-N
基因資訊
human ... SLC18A2(6571)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
D-苯丙胺半硫酸盐已用于氧化发酵 (OF) 测试和探索性测试。
生化/生理作用
D-苯丙胺是苯丙胺的活性异构体。它通过将单胺从其囊泡储存位点置换出来,诱导儿茶酚胺和血清素的释放,阻断儿茶酚胺再摄取。