Product Name
AM251, >98% (HPLC), solid
品質等級
化驗
>98% (HPLC)
形狀
solid
顏色
white
溶解度
DMSO: >10 mg/mL
H2O: insoluble
起源
Sanofi Aventis
SMILES 字串
Cc1c(nn(-c2ccc(Cl)cc2Cl)c1-c3ccc(I)cc3)C(=O)NN4CCCCC4
InChI
1S/C22H21Cl2IN4O/c1-14-20(22(30)27-28-11-3-2-4-12-28)26-29(19-10-7-16(23)13-18(19)24)21(14)15-5-8-17(25)9-6-15/h5-10,13H,2-4,11-12H2,1H3,(H,27,30)
InChI 密鑰
BUZAJRPLUGXRAB-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
mouse ... Cnr1(12801), Cnr2(12802)
rat ... Cnr1(25248)
應用
AM251,一种CB1 大麻素受体拮抗剂,已被用于一项研究,以确定其与海马神经元的相互作用,以增强小鼠的空间记忆。
生化/生理作用
AM251是一种CB1 大麻素受体拮抗剂。
特點和優勢
该化合物由Sanofi Aventis开发。要浏览其他药物开发化合物和批准的药物/候选药物列表,单击此处。
其他說明
盐含量可能会有所不同。
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 4
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)