生物源
Aspergillus niger
形狀
aqueous solution
比活性
≥260 U/mL
密度
~1.2 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
可采用葡萄糖作为稳定剂。
糖化酶是一种二糖酶−型alpha-葡萄糖苷酶,由曲霉菌属几种菌株产生。糖化酶固定能够增强他的稳定性。
糖化酶是一种二糖酶−型alpha-葡萄糖苷酶,由曲霉菌属几种菌株产生。糖化酶固定能够增强他的稳定性。
應用
来自Aspergillus niger糖化酶用于体外消化。它用于从藜麦和苋菜中分离出不可溶解和可溶解膳食纤维。
生化/生理作用
来自Aspergillus niger糖化酶可以水解低聚糖α-D-(1-4), α-D-(1-6),和α-D-(1-3)糖苷键。糖化酶是一种细胞外酶,能够将淀粉转化成糊精和葡萄糖。该酶可以用于淀粉处理工业,从玉米糖浆中获得D-葡萄糖商业产品。
其他說明
法律資訊
Novozymes公司产品。
AMG is a trademark of Novozymes Corp.
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Resp. Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)